Přeskočit na
G6152
D-(+)-Glucose
suitable for mouse embryo cell culture, ≥99.5% (GC)
Synonyma:
Dextrose
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 270,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 880,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 610,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H12O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
180.16
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
200-075-1
Beilstein/REAXYS Number:
1724615
1 270,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
assay
≥99.5% (GC)
form
powder
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
mp
150-152 °C (lit.)
solubility
H2O: 2g + 15 mL, clear, colorless
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Gene Information
human ... PYGM(5837)
Application
This glucose has been qualified for use in mouse embryo in vitro work.
Preparation Note
The material may produce a yellowish solution if prepared at a higher concentration than 2g + 15ml.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
G702149139RDD016
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥99.5% (anhydrous)
solubility
H2O: 2g + 15 mL, clear, colorless
solubility
H2O: 2g + 15 mL (Tested)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 0.1333 g/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mp
150-152 °C (lit.)
mp
150-152 °C (lit.)
mp
150-152 °C (lit.)
mp
150-152 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Glucose
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture
Qini Gan et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 70(4), 1025-1040 (2019-07-16)
Recent studies demonstrate that peripheral amylin treatment reduces pathology in mouse models of Alzheimer's disease (AD). However, soluble and aggregated amylin are distinct species; while amylin is a physiological neuropeptide, amylin aggregation is a pathological factor for diabetes. We thus
Jashanpreet Kaur et al.
PloS one, 10(3), e0122354-e0122354 (2015-03-27)
Genotyping studies of Australian Scedosporium isolates have revealed the strong prevalence of a recently described species: Scedosporium aurantiacum. In addition to occurring in the environment, this fungus is also known to colonise the respiratory tracts of cystic fibrosis (CF) patients.
Ragadeepthi Tunduguru et al.
Biochemical pharmacology, 92(2), 380-388 (2014-09-10)
Skeletal muscle accounts for ∼ 80% of postprandial glucose clearance, and skeletal muscle glucose clearance is crucial for maintaining insulin sensitivity and euglycemia. Insulin-stimulated glucose clearance/uptake entails recruitment of glucose transporter 4 (GLUT4) to the plasma membrane (PM) in a
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
G6152-1KG04061833638965
G6152-100G04061833638958
G6152-500G04061833638972