Přeskočit na
G3278
Geranylgeraniol
≥85% (GC)
Synonyma:
all trans-3,7,11-15-Tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraen-1-ol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 130,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H34O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
290.48
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1913779
2 130,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
assay
≥85% (GC)
form
liquid
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C20H34O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h9,11,13,15,21H,6-8,10,12,14,16H2,1-5H3/b18-11+,19-13+,20-15+
InChI key
OJISWRZIEWCUBN-QIRCYJPOSA-N
Biochem/physiol Actions
As the pyrophosphate, the metabolic precursor of all diterpenes. Screening in vitro shows this to be a potent and selective agent against Mycobacterium tuberculosis.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
48809G6025F203
Farnesol 95%
Sigma-Aldrich
F203
Farnesol
assay
≥85% (GC)
assay
≥90% (GC)
assay
≥95% (TLC)
assay
95%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
solution
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Miu Iijima et al.
Plant physiology, 174(4), 2213-2230 (2017-07-07)
Daurichromenic acid (DCA) synthase catalyzes the oxidative cyclization of grifolic acid to produce DCA, an anti-HIV meroterpenoid isolated from
Kenro Tokuhiro et al.
Applied and environmental microbiology, 75(17), 5536-5543 (2009-07-14)
(E, E, E)-Geranylgeraniol (GGOH) is a valuable starting material for perfumes and pharmaceutical products. In the yeast Saccharomyces cerevisiae, GGOH is synthesized from the end products of the mevalonate pathway through the sequential reactions of farnesyl diphosphate synthetase (encoded by
Aida Hiseni et al.
Applied microbiology and biotechnology, 91(4), 1029-1036 (2011-05-19)
Two carotenoid 1,2-hydratase (CrtC) genes from the photosynthetic bacteria Rubrivivax gelatinosus and Thiocapsa roseopersicina were cloned and expressed in Escherichia coli in an active form and purified by affinity chromatography. The biochemical properties of the recombinant enzymes and their substrate
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
G3278-100MG04061833629819