Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
solution
packaging
vial of 200 μg
concentration
~1 mg/mL in methanol: NH4OH (7:3)
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C20H36O7P2/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-26-29(24,25)27-28(21,22)23/h9,11,13,15H,6-8,10,12,14,16H2,1-5H3,(H,24,25)(H2,21,22,23)/b18-11+,19-13+,20-15+
InChI key
OINNEUNVOZHBOX-QIRCYJPOSA-N
Application
- in the preparation of 2.5X reaction buffer for Rab GGTase assay
- to add to the culture to further drive Hmg2 degradation
- as a substrate to carryout in vitro enzymatic assays for the characterization of the prenyltransferases
- to reverse the action of lovastatin and also used to examine the potential role of GGPP in the study to assess the effects of exposing the melanoma cell lines in the angiogenesis model as a co-culture to lovastatin in vitro
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Disclaimer
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?