Změnit zobrazení
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 10 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 410,00 Kč | |
| 100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 440,00 Kč | |
| 500 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 15 400,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41102422
1 410,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliparticle size
150-212 μm (70-100 U.S. sieve)
Application
Acid-washed glass beads have been used:
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| particle size 150-212 μm (70-100 U.S. sieve) | particle size 710-1,180 μm (16-25 U.S. sieve) | particle size 212-300 μm (50-70 U.S. sieve) | particle size ≤106 μm (−140 U.S. sieve) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass beads, acid-washed
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Kim I Sørensen et al.
Applied and environmental microbiology, 82(12), 3683-3692 (2016-04-24)
Streptococcus thermophilus and Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus are used in the fermentation of milk to produce yoghurt. These species normally metabolize only the glucose moiety of lactose, secreting galactose and producing lactic acid as the main metabolic end product. We
Timo Birkenstock et al.
The Journal of biological chemistry, 287(4), 2887-2895 (2011-12-07)
The desperate need for new therapeutics against notoriously antibiotic-resistant bacteria has led to a quest for novel antibacterial target structures and compounds. Moreover, defining targets and modes of action of new antimicrobial compounds remains a major challenge with standard technologies.
Dylan Dodd et al.
Nature, 551(7682), 648-652 (2017-11-24)
The human gut microbiota produces dozens of metabolites that accumulate in the bloodstream, where they can have systemic effects on the host. Although these small molecules commonly reach concentrations similar to those achieved by pharmaceutical agents, remarkably little is known
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| G1145-100G | 04061832327853 |
| G1145-10G | 04061832327860 |
| G1145-500G | 04061832327877 |