Změnit zobrazení
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 10 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 410,00 Kč | |
| 100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 440,00 Kč | |
| 500 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 15 400,00 Kč | |
| 1 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 24 700,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41102422
1 410,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliparticle size
≤106 μm (−140 U.S. sieve)
Application
Acid-washed glass beads have been used:
- in the homogenization of mice retinas to extract and detect phosphatidylinositol[1]
- to extract RNA from Lactarius quietus ectomycorrhizas (ECMs)
- to extract cytokinin-binding proteins (CBP) from Synechocystis lysate
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass beads, acid-washed
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Xingsheng Hou et al.
PloS one, 9(12), e114435-e114435 (2014-12-17)
FlcA is a response regulator controlling flocculation and the morphological transformation of Azospirillum cells from vegetative to cyst-like forms. To understand the cellular responses of Azospirillum to conditions that cause morphological transformation, proteins differentially expressed under flocculation conditions in A.
Yoko Hayashi-Takanaka et al.
Nucleic acids research, 39(15), 6475-6488 (2011-05-18)
Histone modifications play an important role in epigenetic gene regulation and genome integrity. It remains largely unknown, however, how these modifications dynamically change in individual cells. By using fluorescently labeled specific antigen binding fragments (Fabs), we have developed a general
Gene Transcription in Lactarius quietus-Quercus petraea Ectomycorrhizas from a Forest Soil.
Corty PE, et al.
Applications of Environmental Aquatic Chemistry: A Practical Guide, Second Edition, 74(21), 6598?6605-6598?6605 (2008)
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| G4649-500G | 04061832327969 |
| G4649-100G | 04061832327945 |
| G4649-1KG | 04061826186084 |
| G4649-10G | 04061832327952 |