Přeskočit na
G0376
β-Glucuronidase from bovine liver
Type B-3, ≥2,000,000 units/g solid
Synonyma:
β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
500000 units
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 360,00 Kč
1000000 units
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 290,00 Kč
5000000 units
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
43 200,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-606-8
MDL number:
Číslo EC:
Specific activity:
≥2,000,000 units/g solid
Biological source:
bovine liver
6 360,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
bovine liver
Quality Segment
type
Type B-3
form
solid
specific activity
≥2,000,000 units/g solid
storage temp.
−20°C
Application
β-glucuronidase is used as a reporter gene in GUS assays to monitor gene expression.
Biochem/physiol Actions
β-glucuronidase catalyzes the breakdown of complex carbohydrates. In humans it converts conjugated bilirubin into the unconjugated form, making bilirubin suitable for reabsorption.
Other Notes
One Sigma or modified Fishman unit will liberate 1.0 μg of phenolphthalein from phenolphthalein glucuronide per hr at 37 °C at pH 5.0 (30 min assay).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
G0251G8132G0751
biological source
bovine liver
biological source
-
biological source
limpet (Patella vulgata)
biological source
-
specific activity
≥2,000,000 units/g solid
specific activity
≥1,000,000 units/g solid
specific activity
1,000,000-3,000,000 units/g solid
specific activity
≥300,000 units/g solid
form
solid
form
solid
form
lyophilized powder
form
partially purified powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
type
Type B-3
type
Type B-1
type
Type L-II
type
Type H-1
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Glucuronidase from bovine liver
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
wgk
WGK 1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)