Přeskočit na
EP4861000147
Eppendorf® Xplorer® 8-channel pipettor
volume 15-300 μL, multifunction rocker switch, orange, for pipette tips 300 ul
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
27 700,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Volume:
15-300 μL
Feature:
for pipette tips 300 ul, multifunction rocker switch
27 700,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
feature
for pipette tips 300 ul, multifunction rocker switch
packaging
case of 1 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 4861000147
volume
15-300 μL
color
orange
General description
  • Multi-functional rocker with up is up and down is down functionality
  • Selection dial for quick and easy selection of functions
  • Self-explanatory color display without submenus and with ergonomic angle for optimal readability in every position
  • Spring-loaded tip cone for all pipettes up to 1,000 μL for minimal tip attachment forces helps to reduce stress
  • Powerful rechargeable battery for up to 8 hours work without the need for recharging
  • Separate power socket: Work can continue while charging
  • Adjustment to external conditions (e.g. geographic height, liquids with high density)
  • Lower part of pipette can be autoclaved to ensure decontamination
  • Spring-loaded tip cone (not for 1,200?μL multi-channel)
  • Xplorer plus only: Individual programming, fixed volume settings, password protection, on/off switch, additional applications, display of service intervals
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Xplorer is a registered trademark of Eppendorf SE
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
EP4861000120EP4861000163EP4861000805
feature
for pipette tips 300 ul, multifunction rocker switch
feature
for pipette tips 200 ul, multifunction rocker switch
feature
for pipette tips 1250 ul, multifunction rocker switch
feature
for pipette tips 300 ul, multifunction rocker switch
volume
15-300 μL
volume
5-100 μL
volume
50-1200 μL
volume
15-300 μL
manufacturer/tradename
Eppendorf® 4861000147
manufacturer/tradename
Eppendorf® 4861000120
manufacturer/tradename
Eppendorf® 4861000163
manufacturer/tradename
Eppendorf® 4861000805
color
orange
color
yellow
color
green
color
orange
packaging
case of 1 ea
packaging
case of 1 ea
packaging
case of 1 ea
packaging
case of 1 ea
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
EP4861000147-1EA04061841436317