Merck
Pipetry
Vícekanálové pipetování pro dávkování kapalin
Pipetátor je pipetovací pomůcka, která se používá k usnadnění procesu přenosu kapalných vzorků. Poskytuje několik výhod, včetně minimalizace rizika kontaminace, snížení únavy rukou a snížení stresu během dlouhé pracovní doby. Pomocí pipetátoru mohou vědci dosáhnout přesnější a preciznější manipulace s kapalinami, což zajišťuje spolehlivé výsledky v různých laboratorních aplikacích. Pipety se vyrábějí v různých velikostech a typech a obvykle se skládají ze štíhlé trubice se zúženou špičkou využívající mechanismy, jako je píst nebo baňka, pro nasávání a dávkování kapalin.
Přečtěte si více o 
Mechanické pipetory
Mechanické pipetory používají k nasátí a dávkování měřeného objemu kapaliny různé mechanismy, jako jsou písty nebo vzduchový výtlak. Tyto pipetory nabízejí výhody, jako je přesnost, opakovatelnost a snadné použití, díky čemuž jsou vhodné pro různé aplikace, včetně přípravy vzorků, dávkování roztoků a míchání. Mechanické pipetory jsou k dispozici v různých velikostech a formátech, aby vyhovovaly specifickým potřebám výzkumných pracovníků v různých vědeckých oborech.
Percipiátorové pipetory
Percipiátorové pipetory, známé také jako opakovací pipety, jsou navrženy tak, aby zjednodušily a urychlily opakované úlohy manipulace s kapalinami, jako je dávkování činidel nebo alikvotování vzorků. Mají nastavitelný objem a otočný pístový nebo číselníkový mechanismus, který umožňuje výzkumníkům nastavit požadovaný objem pro opakované dávkování. Tyto pipetovače odstraňují nutnost opakovaného pipetování běžnými pipetami, čímž šetří čas a snižují počet chyb. Opakovací pipetory se široce používají v různých vědeckých oborech, včetně molekulární biologie, mikrobiologie a klinické diagnostiky.
Elektronické pipetory
Elektronické pipetory obsahují elektronické součásti a mechanismy pro přesné měření a dávkování konkrétních objemů kapalin. Jsou ergonomičtější a minimalizují potřebu vyvíjet sílu při nasávání a dávkování vzorku, čímž účinně omezují možný vznik zranění v důsledku opakovaného pipetování.
Pipetovací ovladače
Pipetovací ovladače umožňují rychle plnit a uvolňovat přesné objemy. Připojují se k pipetě, která může být skleněná nebo plastová, a slouží k přidržování samotné kapaliny nebo objemu.
Pipetový ovladač je ideální pro přelévání růstových médií a jiných kapalin pro buněčné kultury, kultury bakterií a kvasinek a přípravu vzorků (extrakce DNA/RNA/proteinů). Lze jej také použít k přenosu kapalin, jako jsou pufry, chemikálie a další činidla.
Pipetory s pozitivním posunem
Pipetory s pozitivním posunem jsou obzvláště užitečné pro pipetování vysoce viskózních nebo pěnivých kapalin, kapalin s vysokou hustotou nebo tlakem par nebo choulostivých kapalin, s nimiž může být obtížné manipulovat pomocí jiných pipetovacích technik. Tyto pipetory jsou ideální pro manipulaci s kapalinami, které jsou náchylné ke kontaminaci, jako jsou DNA, RNA, proteiny nebo infekční vzorky. Píst vytváří těsné spojení s jednorázovou špičkou pístu a zabraňuje tak kontaktu kapaliny se samotným pipetátorem. Positive displacement pipetory mohou zpracovávat širokou škálu typů kapalin, včetně vodných roztoků, olejů, organických rozpouštědel a těkavých látek.
Pipetory Eppendorf
Eppendorf® Referenční® 2 Příručka
Eppendorfsup>® Reference® 2 Manual je navržen s ergonomickým jednotlačítkovým ovládáním a vykazuje vysokou přesnost a preciznost při snížené námaze při obsluze. Je plně autoklávovatelný, čímž zabraňuje dekontaminaci. Tento pipetátor je k dispozici jako jednokanálový pipetátor s pevným nebo proměnným objemem a také v 8 a 12kanálovém provedení. Používá se pro různé úlohy, včetně pipetování dopředu, reverzního pipetování, odstraňování supernatantů, míchání vzorků, extrakce fází a plnění destiček, gelů a reakčních nádob.
Eppendorf® Research Plus
Eppendorf® ResearchPluss je jeden z nejbezpečnějších a nejergonomičtějších mechanických pipetovačů. Splňuje nejvyšší požadavky na přesnost a preciznost, ale zároveň nabízí vysokou míru flexibility. Jeho lehká konstrukce a snížená námaha při pipetování pomáhají zmírnit namáhání rukou a paží. K dispozici jsou jednokanálové konfigurace s pevným nebo proměnným objemem a 8, 12, 16 nebo 24kanálové konfigurace s proměnným objemem.
Eppendorf® Xplorer®
Eppendorf® Xplorersup>®/ Eppendorf Xplorer® plus jsou elektronické pipetory dostupné v jedno-, osmi-, dvanácti-, šestnácti- a čtyřiadvacetikanálové konfiguraci. Jsou určeny k nasávání a dávkování kapalin o objemech od 0,5 µl do 10 ml. Tyto pipety jsou známé svou jednoduchostí, rychlostí a přesností. Používají se k automatickému pipetování kapalin, reverznímu pipetování nevodných roztoků a k manuálnímu plnění destiček, gelů a reakčních nádob.
Eppendorf® Move It
Vícekanálové pipetory Eppendorf® Move It s nastavitelnou vzdáleností špiček urychlují a zjednodušují současné pipetování více vzorků. Jedinečná konstrukce bez hadicových přípojek zajišťuje vyšší přesnost a odolnost i bezpečnost pro uživatele a vzorky. Jelikož jsou vícekanálové pipety Move It s nastavitelnou vzdáleností špiček navrženy bez hadic, lze pipetovací hlavu otáčet o plných 360°. Pro uživatele je výhodou pohodlná čitelnost displeje. To nejen podporuje ergonomické a uvolněné držení těla, ale také zajišťuje rychlou identifikaci všech parametrů, což šetří cenný čas na laboratorním stole.
Eppendorf® Easypet
Eppendorf® Easypet Pipette Controller nabízí přesnost a úplnou kontrolu rychlosti, takže je ideální pro sériové dávkování a resuspenzi bakteriálních nebo buněčných pelet. Toto lehké a dobře vyvážené zařízení bylo navrženo s ohledem na ergonomii, což zajišťuje pohodlné držení v ruce a umožňuje pipetování bez únavy. Je také kompatibilní se všemi typy sérologických a volumetrických pipet o objemech 0,1 - 100 ml.
Eppendorf® Multipette
Pipetátor Eppendorf® Multipette se používá k opakovanému dávkování objemů, což urychluje dlouhé pipetovací série tím, že odpadá nutnost opakovaného nasávání kapaliny. Je to pohodlný a účinný nástroj, který se běžně používá v laboratořích k úspoře času a úsilí při manipulaci s více vzorky, které vyžadují dávkování stejného objemu kapaliny. Pipetovací přístroj Eppendorf® Multipette vyniká při manipulaci s kapalinami různých hustot, viskozit a těkavostí v rozsahu objemů od 1 µl do 10 ml (s maximálním odběrem 50 ml). Jeho jedinečná funkce také umožňuje opakované dávkování a odsávání kapalin až 100krát bez nutnosti doplňování pipetovací špičky.
Pipetátor® společnosti Corning
Pipetátor® společnosti Corning®./sup> Lambda® plus pipetory jsou plně autoklávovatelné a odolné vůči UV záření a vykazují vysokou úroveň přesnosti a reprodukovatelnosti. Jsou k dispozici jako jednokanálové nebo vícekanálové pipetory a lze je osadit pipetovacími špičkami všech běžných značek. Tyto pipetovače byly navrženy tak, aby si zachovaly kalibraci i po opakovaném použití a autoklávování.
Pipeta vs. pipetovač
Pipeta, známá také jako pipeta, je skleněná nebo plastová odměrná trubice používaná k měření a dávkování přesných objemů kapaliny. Pipety se vyrábějí v různých tvarech a velikostech, například serologické pipety, mikropipety, odměrné pipety a Pasteurovy pipety. K odsávání a dávkování vzorků z pipety se obvykle používá pipetovací pomůcka, jako je ovladač pipety nebo pipetovací baňka.
Pipetátor je typ pipetovací pomůcky, která funguje na principu vytlačování vzduchu pístem. Vytváří podtlak vertikálním pohybem kovového nebo keramického pístu ve vzduchotěsném pouzdře. Při pohybu pístu směrem nahoru, poháněného stlačením pístu, se vytvoří podtlak a kapalina v okolí špičky se přesune do tohoto podtlaku a poté může být podle potřeby transportována a uvolněna. Tyto pipetory jsou schopny být velmi přesné a precizní, ale podléhají nepřesnostem způsobeným měnícím se prostředím, zejména teplotou a technikou uživatele. Pro zmírnění těchto problémů je nezbytné zařízení pečlivě udržovat a poskytovat uživatelům školení, aby byla zajištěna důsledná technika.
Aby se minimalizovaly muskuloskeletální poruchy způsobené opakovaným pipetováním, elektronické pipety běžně nahrazují mechanickou verzi. Ty jsou navrženy tak, aby byly pro uživatele ergonomičtější a pohodlnější, což je činí ideálními pro vysoce výkonné aplikace vyžadující větší přesnost, preciznost a důslednost.