Přeskočit na
E1028
Scienceware® electrophoresis plate rack, polypropylene
smooth polypropylene material cushions glass edges to reduce chipping and cracking
Synonyma:
plate holder, 135960000, F13596-0000, laboratory plate holder, plate organizer, plate storage
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 380,00 Kč
3 942,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41116155
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F13596-0000
Feature:
10 Plates
Material:
polypropylene
Packaging:
pack of 1 ea
3 942,00 Kč
Ceníková cena4 380,00 KčUložit 10 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polypropylene
grade
electrophoresis grade
feature
10 Plates
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F13596-0000
L × W × H
20.3 cm (8 in.) × 38.1 cm (15 in.) × 22.9 cm (9 in.)
General description
Electrophoresis Gel Plate rack has 10 places for holding glass plates and a weighted base for safety. Wide handles provide a secure grip while transporting the rack, filled with plates, from the bench to the sink. Smooth polypropylene material cushions glass edges to reduce chipping and cracking. Available in white polypropylene with steel fittings. A flat area on each end is designed for labeling racks as used, unused, treated or untreated.
Rack has a footprint of: 8 in. x 15 in. x 9 in. and weighs 3 3/4 lbs.
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Z374423BAF189900000BAF189910000
material
polypropylene
material
epoxy (coated steel)
material
white polypropylene
material
polypropylene
manufacturer/tradename
Bel-Art F13596-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F13595-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F18990-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F18991-0000
feature
10 Plates
feature
Holds 3 x double plates, Holds 7 x plates
feature
Holds 60 x 72 mm plates
feature
Holds 42 x 100 mm plates
packaging
pack of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
grade
electrophoresis grade
grade
electrophoresis grade
grade
-
grade
-
L × W × H
20.3 cm (8 in.) × 38.1 cm (15 in.) × 22.9 cm (9 in.)
L × W × H
20 cm (7.75 in.) × 16 cm (6.25 in.) × 18 cm (7.5 in.)
L × W × H
-
L × W × H
-
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
E1028-1EA04061826284759