Přejít k obsahu
Z374423
Scienceware® electrophoresis plate rack, coated steel
7 slots for single plates and 3 slots for double plates, pkg of 1 ea
Synonyma:
electrophoresis plate storage, 135950000, F13595-0000, laboratory plate holder, plate holder, plate organizer, plate storage
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F13595-0000
Feature:
Holds 3 x double plates, Holds 7 x plates
Material:
epoxy (coated steel)
Packaging:
pkg of 1 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
epoxy (coated steel)
grade
electrophoresis grade
feature
Holds 3 x double plates, Holds 7 x plates
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F13595-0000
L × W × H
20 cm (7.75 in.) × 16 cm (6.25 in.) × 18 cm (7.5 in.)
General description
Offers unmatched versatility for conveniently drying and storing up to 10 electrophoresis plates (7 slots for single plates and 3 slots for double plates). Made of epoxy-coated heavy-duty steel, with rubber pads on the bottom of the rack to keep the rack from sliding.
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)