Přeskočit na
D2629
6-(Dimethylamino)purine
≥98%, synthetic (organic), powder
Synonyma:
6-DMAP, N6,N6-Dimethyladenine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 360,00 Kč
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 210,00 Kč
500 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 120,00 Kč
3 502,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 720,00 Kč
5 712,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H9N5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
163.18
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
213-344-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7634
Assay:
≥98%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
Storage temp.:
−20°C
1 360,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
6-(Dimethylamino)purine, ≥98%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
259-262 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C)c1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C7H9N5/c1-12(2)7-5-6(9-3-8-5)10-4-11-7/h3-4H,1-2H3,(H,8,9,10,11)
InChI key
BVIAOQMSVZHOJM-UHFFFAOYSA-N
General description
6-(Dimethylamino)purine (6-DMAP) is a purine-based metabolite with two condensed heterocyclic rings and two methyl groups linked to the amino group of the purine unit of adenine.
Application
6-(Dimethylamino)purine has been used:
  • as a supplement in GR-1 aa medium (bovine medium) for parthenogenetic activation of bovine oocytes to study its potential for embryo development[1]
  • in the activation step during the production of nuclear transfer embryos[2]
  • as a supplement in HCR2aa medium to activate interspecies embryos derived from interspecies somatic cell nuclear transfer (iSCNT) technique[3]
Biochem/physiol Actions
6-(Dimethylamino)purine (6-DMAP) is a protein kinase and cyclin-dependent kinase inhibitor. It acts as a secondary metabolite and mediates RNA modification. 6-DMAP is a potent cytokinetic inhibitor and is used in parthenogenesis and meiosis studies. It is also used to promote pronuclei formation in mammalian oocytes. 6-DMAP is a dual fluorescence molecule according to femtosecond fluorescence up-conversion spectroscopy studies.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A4660P713067619
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
-
assay
≥98%
assay
~98%
assay
-
assay
≥99.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
solubility
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
D2629-500MG04061833562482
D2629-1G04061833562468
D2629-250MG04061833562475
D2629-100MG04061838357700