Přeskočit na
D0530
Dialysis tubing, high retention seamless cellulose tubing
avg. flat width 32 mm (1.3 in.), MWCO 14000, 99.99% retention
Synonyma:
Dialysis tubing
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 ft
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 060,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41123100
6 060,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
avg. diam.
20 mm , when full
avg. flat width
32 mm (1.3 in.)
capacity
~100 mL/ft
pore size
14000 MWCO, 99.99% retention
General description
Retains >99% of cytochrome c (M.W. 14,000) in solution over a 10-hour period.
Packaging
Supplied in rolls, dry
Preparation Note
Removal of glycerol included as a humectant can be accomplished by washing the tubing in running water for 3-4 hours. Removal of sulfur compounds can be accomplished by treating the tubing with a 0.3% (w/v) solution of sodium sulfide at 80°C for 1 minute. Wash with hot water (60°C) for 2 minutes, followed by acidification with a 0.2% (v/v) solution of sulfuric acid, then rinse with hot water to remove the acid. This tubing will retain most proteins of molecular weight 14,000 or greater.
Analysis Note
May contain glycerin and sulfur compounds in more than trace amounts; washing instructions are included.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
D0405D0655D9277
pore size
12400 MWCO, 99.99% retention
pore size
14000 MWCO, 99.99% retention
pore size
12400 MWCO, 99.99% retention
pore size
-
capacity
~100 mL/ft
capacity
~50 mL/ft
capacity
~150 mL/ft
capacity
~10 mL/ft
avg. flat width
32 mm (1.3 in.)
avg. flat width
23 mm (0.9 in.)
avg. flat width
40 mm (1.6 in.)
avg. flat width
10 mm (0.4 in.)
avg. diam.
20 mm , when full
avg. diam.
15 mm , when full
avg. diam.
25 mm , when full
avg. diam.
6 mm , when full
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Dialysis Tubing
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
D0530-100FT04061832327778