Přeskočit na
D9277
Dialysis tubing cellulose membrane
avg. flat width 10 mm (0.4 in.)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 ft
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 500,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
5 500,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
avg. diam.
6 mm , when full
avg. flat width
10 mm (0.4 in.)
capacity
~10 mL/ft
General description
Typical molecular weight cut-off = 14,000.
Packaging
Supplied in rolls, dry
Preparation Note
Removal of glycerol included as a humectant can be accomplished by washing the tubing in running water for 3-4 hours. Removal of sulfur compounds can be accomplished by treating the tubing with a 0.3% (w/v) solution of sodium sulfide at 80°C for 1 minute. Wash with hot water (60°C) for 2 minutes, followed by acidification with a 0.2% (v/v) solution of sulfuric acid, then rinse with hot water to remove the acid. This tubing will retain most proteins of molecular weight 12,000 or greater.
Analysis Note
May contain glycerin and sulfur compounds in more than trace amounts.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
D9402D9527D9652
avg. diam.
6 mm , when full
avg. diam.
49 mm , when full
avg. diam.
27 mm , when full
avg. diam.
21 mm , when full
avg. flat width
10 mm (0.4 in.)
avg. flat width
76 mm (3.0 in.)
avg. flat width
43 mm (1.7 in.)
avg. flat width
33 mm (1.3 in.)
capacity
~10 mL/ft
capacity
~640 mL/ft
capacity
~175 mL/ft
capacity
~110 mL/ft
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dialysis tubing cellulose membrane
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)