Přeskočit na
CAS9BST
CAS9 Blasticidin Lenti Plasmid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 330,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106610
6 330,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
packaging
vial of 50 μL
concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
selection
ampicillin, blasticidin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
This product is a blasticidin resistant lenti-Cas9 plasmid for generation of lentiviral particles. Use Sigma′s lentiviral Cas9 reagents to efficiently generate stable cell lines expressing Cas9 for CRISPR genome editing. Sigma′s lenti-Cas9 plasmid is one part of a two-vector CRISPR system with individual Cas9 and gRNA expression vectors. Please see the link below to order gRNA.
Application
Functional Genomics/Screening /Target Validation/Genome Editing
Other Notes
Click here to order gRNA plasmid and virus.
1ug of plasmid DNA, EF1a-Cas9-2A-Blasticidin Lenti
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
CAS9NEOESPCAS9BSTCAS9HYGROVP
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
packaging
vial of 50 μL
packaging
vial of 50 μL
packaging
vial of 50 μL
packaging
vial of 50 μL
selection
ampicillin, blasticidin
selection
blasticidin
selection
ampicillin
selection
blasticidin
concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of Plasmid DNA)
concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
CAS9BST-1EA04061833531471