Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 180,00 Kč | |
| 100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 690,00 Kč |
O této položce
2 180,00 Kč
Quality Segment
biological source
bovine bile, ovine bile
description
anionic
product line
BioReagent
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 900-1300
aggregation number
2-3
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
CMC
9-15 mM (20-25°C)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
HLB
18
SMILES string
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O5.Na.H2O/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26;;/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-;;/m1../s1
InChI key
MUVVIYFKOVLQHL-RCVKHMDESA-M
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥97.0% (dried material, NT) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) DNA purification: suitable, RNA purification: suitable, western blot: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| aggregation number 2-3 | aggregation number 2-3 | aggregation number 2-3 | aggregation number 2-3 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| CMC 9-15 mM (20-25°C) | CMC 9-15 mM (20-25°C) | CMC 9-15 mM (20-25°C) | CMC 9-15 mM (20-25°C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium cholate hydrate
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| C9282-100G | 04061833530481 |
| C9282-25G | 04061833530498 |