Přeskočit na
C1254
Sodium cholate hydrate
from bovine and/or ovine bile, ≥99%
Synonyma:
3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt, Cholalic acid sodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 550,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 800,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
28 800,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
40 600,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
135 500,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H39NaO5 · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
430.55 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-643-5
Beilstein/REAXYS Number:
3582354
MDL number:
2 550,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
biological source
bovine and/or ovine bile
description
anionic
assay
≥99%
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 900-1300
aggregation number
2-3
technique(s)
DNA purification: suitable, RNA purification: suitable, western blot: suitable
CMC
9-15 mM (20-25°C)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
HLB
18
SMILES string
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O5.Na.H2O/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26;;/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-;;/m1../s1
InChI key
MUVVIYFKOVLQHL-RCVKHMDESA-M
General description
Sodium cholate hydrate, a non-denaturing anionic detergent, plays a crucial role in biochemical research, particularly in protein solubilization and membrane permeabilization, making it essential for protein extraction and purification, especially when dealing with membrane proteins and protein complexes. Derived from cholic acid, a prevalent human bile acid, sodium cholate hydrate′s water solubility and its applications extend to investigating the effects of various substances on cell cultures, making it a versatile tool in laboratory research.
Application
Sodium cholate hydrate has been used in a study to assess the effect of phospholipid formulation and surfactants on the dermal delivery of hydrophilic drugs from elastic liposomes. [1] It has also been used in a study to investigate the elastic deformable vesicles, transfersomes, for transdermal drug delivery.
Biochem/physiol Actions
Bile Salt
Features and Benefits
  • Suitable for Western blotting
  • Suitable for DNA and RNA purification
  • High purity product for research applications
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
27029C6445C9282
technique(s)
DNA purification: suitable, western blot: suitable, RNA purification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99%
assay
≥97.0% (dried material, NT)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (HPLC)
aggregation number
2-3
aggregation number
2-3
aggregation number
2-3
aggregation number
2-3
CMC
9-15 mM (20-25°C)
CMC
9-15 mM (20-25°C)
CMC
9-15 mM (20-25°C)
CMC
9-15 mM (20-25°C)
description
anionic
description
anionic
description
anionic
description
anionic
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium cholate hydrate
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Související obsah
Read our article about how the Nanodisc system allows for structural studies of membrane proteins.
Ching-Wei Lin et al.
Nature communications, 10(1), 2874-2874 (2019-06-30)
Covalent doping of single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) can modify their optical properties, enabling applications as single-photon emitters and bio-imaging agents. We report here a simple, quick, and controllable method for preparing oxygen-doped SWCNTs with desirable emission spectra. Aqueous nanotube dispersions
Li Lei et al.
Current protocols in protein science, 84, 29-29 (2016-04-03)
Fish and human cytochrome P450 (P450) 17A1 catalyze both steroid 17α-hydroxylation and 17α,20-lyase reactions. Fish P450 17A2 catalyzes only 17α-hydroxylation. Both enzymes are microsomal-type P450s, integral membrane proteins that bind to the membrane through their N-terminal hydrophobic segment, the signal
J Abraham Domínguez-Avila et al.
Journal of the science of food and agriculture, 99(4), 1604-1612 (2018-09-07)
Serum lipoproteins are in dynamic equilibrium, partially controlled by the apolipoprotein A1 to apolipoprotein B ratio (APOA1/APOB). Freeze-dried mango pulp (FDM) is a rich source of phenolic compounds (MP) and dietary fiber (MF), although their effects on lipoprotein metabolism have
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
C1254-500G04061833467220
C1254-5KG04061833467237
C1254-25G04061833467213
C1254-1KG04061833467206
C1254-100G04061835543151
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?