Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 pkg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 712,00 Kč | |
| 1 case | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 970,00 Kč |
O této položce
712,00 Kč
description
No. 1 thickness (0.13-0.16 mm)
packaging
case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~65 per ounce
size
24 mm × 50 mm
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| packaging case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~65 per ounce | packaging case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~83 per ounce | packaging case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~54 per ounce | packaging pack of 200 ea, case of 2000 ea |
| size 24 mm × 50 mm | size 24 mm × 40 mm | size 24 mm × 60 mm | size 25 (x) × 25 mm |
| description No. 1 thickness (0.13-0.16 mm) | description No. 1 thickness (0.13-0.16 mm) | description No. 1 thickness (0.13-0.16 mm) | description - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cover glasses
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Trojrozměrný (3D) tisk biologických tkání se rychle stává nedílnou součástí tkáňového inženýrství.
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| C8181-1CS | 04061833574973 |
| C8181-1PAK | 04061826744239 |