O této položce
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41122600
Packaging:
case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~54 per ounce
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlidescription
No. 1 thickness (0.13-0.16 mm)
packaging
case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~54 per ounce
size
24 mm × 60 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cover glasses
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Trojrozměrný (3D) tisk biologických tkání se rychle stává nedílnou součástí tkáňového inženýrství.
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| C9056-1CS | 04061833574980 |