Přeskočit na
C7527
Choline chloride
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98%
Synonyma:
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 850,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 160,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 340,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3N(Cl)CH2CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
139.62
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-655-4
Beilstein/REAXYS Number:
3563126
MDL number:
1 850,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98%
form
crystals
mol wt
Mw 139.62 g/mol
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
color
white
pH
5.0-6.5 (25 °C, 140 g/L)
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
General description
Choline chloride is a quaternary ammonium salt and associates with hydrogen bond donors (HBD). It is essential for the vital physiological functions and is used as a nutritional additive. Choline is a source of methyl groups for methyl-transfer reactions.
Choline acetyltransferase substrate
Application
Choline chloride has been used:
  • as a component of choline acetyltransferase (ChAT) buffer and for choline uptake in cultured human neuroblastoma (SK-N-SH) cells
  • for choline standard curve generation for quantifying phospholipase D (PLD) activity
  • as a component of slice solution for the dissection of entorhinal-hippocampal brain slices
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR12511133547C1879
Choline chloride United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1133547
Choline chloride
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | plant: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
assay
≥98%
assay
-
assay
-
assay
≥98%
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic
form
crystals
form
-
form
-
form
powder or crystals
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
colorless to white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Choline chloride
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
C7527-500G04061833512920
C7527-100G04061833512791
C7527-1KG04061833512807
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Choline chloride will be melted in water for addition to the medium. Can you please tell me the proper storage method, such as -30°C freezing ay -4°C refrigeration?
    1 answer
    1. This product is soluble in water at 50 mg/mL. The storage and stability conditions for this product upon reconstitution have not been determined.
      Helpful?
  2. Hi, is it possible to thaw choline chloride in PBS instead of water and add it to the medium?
    1 answer
    1. This product is soluble in water, tested at 50 mg/mL. Solubility in PBS has not been determined in-house. Literature suggests that choline chloride can be prepared with PBS. For reference, see https://en-cdn.bio-protocol.org/pdf/Bio-protocol807.pdf?rel_link=YmlvLXByb3RvY29sLm9yZy9lbi9icGRldGFpbD9pZD04MDcmdHlwZT0w
      Helpful?
  3. Hi, could you please provide the product information sheet for Choline chloride.
    1 answer
    1. There is no specific product information sheet offered for Choline Chloride. Please see the PROPERTIES section of the product page for details. Links to a sample Certificate of Analysis and a Certificate of Origin are provided below:
      Certificate of Analysis
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/COFA/C7/C7527/C7527-100G________SLBB8921V_.pdf
      Certificate of Origin
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/coo/undefined/C7527/SLBB8921V