Přeskočit na
C1879
Choline chloride
synthetic, ≥98%, Choline acetyltransferase substrate, powder or crystals
Synonyma:
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 190,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 230,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 300,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3N(Cl)CH2CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
139.62
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-655-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3563126
Assay:
≥98%
Form:
powder or crystals
Quality level:
2 190,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Choline chloride, ≥98%
biological source
synthetic
Quality Level
assay
≥98%
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
colorless to white
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
General description
Choline acetyltransferase substrate
Choline chloride is the synthetic form of vitamin B4, choline and is a common poultry feed.
Application
Choline chloride has been used:
  • as a substrate for measuring choline oxidase enzyme activity using fluorescence measurements
  • as a component of non-physiological buffers for testing calcium based inhibition of cytochrome c oxidaseP
  • as a component of perfusate solution for studying arterial pressure in jejunum samples
Biochem/physiol Actions
Choline chloride treatment of radish seeds modulates phosphatidylcholine and phosphatidylethanolamine levels. It elicits hepatoprotective effects and modulates methyl carbon based metabolic pathways.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
C70172697826978
assay
≥98%
assay
≥99%
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
color
colorless to white
color
white
color
colorless to white
color
colorless to white
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Choline chloride
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Choline and methionine differentially alter methyl carbon metabolism in bovine neonatal hepatocytes
Chandler TL and White HM
PLoS ONE, 12(2), e0171080-e0171080 (2017)
Effect of choline chloride on the lipid content and composition in the leaves of principal magnetically-oriented radish types
Novitskaya GV, et al.
Russian Journal of Plant Physiology, 51(3), 361-371 (2004)
Cytochrome c oxidase inhibition by calcium at physiological ionic composition of the medium: Implications for physiological significance of the effect
Vygodina T, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics, 1858(12), 982-990 (2017)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
C1879-500G04061835259564
C1879-1KG04061835259557
C1879-5KG04061835259571