Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 13 700,00 Kč | |
| 0.2 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 18 100,00 Kč |
O této položce
13 700,00 Kč
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
CY3 conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1A4, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~42 kDa
species reactivity
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
storage condition
protect from light
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using human tonsil or appendix
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
General description
Immunogen
Application
Flow cytometry/Cell sorting (2 papers)
Immunocytochemistry (3 papers)
Immunofluorescence (13 papers)
Immunohistochemistry (27 papers)
Western Blotting (2 papers)
IHC analysis of x-gal stained muouse cardiac tissue was performed using the primary antibody, mouse monoclonal anti-smooth muscle actin to identify myofibroblasts.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| species reactivity human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake | species reactivity human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake | species reactivity human, Xenopus, hamster, mouse, guinea pig, rat, rabbit, snail, sheep, canine, carp, chicken, pig, bovine, viper, goat | species reactivity human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid |
| Gene Information human ... ACTA2(59) | Gene Information mouse ... Acta2(11475) | Gene Information human ... ACTA1(58), ACTA1(58), ACTA1(58), ACTA2(59), ACTA2(59), ACTA2(59), ACTB(60), ACTC1(70), ACTC1(70), ACTC1(70), ACTG1(71), ACTG1(71), ACTG1(71), ACTG2(72), ACTG2(72), ACTG2(72) | Gene Information human ... ACTA2(59) |
| clone 1A4, monoclonal | clone 1A4, monoclonal | clone AC-40, monoclonal | clone 1A4, monoclonal |
| conjugate CY3 conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate CY3 conjugate | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
Zjistěte, jaké jsou rozdíly mezi monoklonálními a polyklonálními protilátkami, včetně způsobu generování protilátek, počtu klonů a formátů protilátek.
Protilátky se spojují se specifickými antigeny a vytvářejí exkluzivní komplex protilátka-antigen. Seznamte se s podstatou této vazby a jejím využitím jako molekulární značky pro výzkum.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Související obsah
Instructions
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| C6198-100UL | 04061833510971 |
| C6198-.2ML | 04061833510964 |