Přeskočit na
C2901
Cholecystokinin (CCK) Fragment 26-33 Amide, Non-sulfated
≥95% (HPLC), powder
Synonyma:
CCK-8, non-sulfated
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 570,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C49H62N10O13S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
1063.21
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
4 570,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCCC(NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(N)CC(O)=O)C(=O)NCC(=O)NC(Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)NC(CCSC)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(Cc4ccccc4)C(N)=O
InChI
1S/C49H62N10O13S2/c1-73-18-16-34(55-47(70)37(21-28-12-14-30(60)15-13-28)58-44(67)32(50)23-41(62)63)45(68)53-26-40(61)54-38(22-29-25-52-33-11-7-6-10-31(29)33)48(71)56-35(17-19-74-2)46(69)59-39(24-42(64)65)49(72)57-36(43(51)66)20-27-8-4-3-5-9-27/h3-15,25,32,34-39,52,60H,16-24,26,50H2,1-2H3,(H2,51,66)(H,53,68)(H,54,61)(H,55,70)(H,56,71)(H,57,72)(H,58,67)(H,59,69)(H,62,63)(H,64,65)
InChI key
OIXQINQYMGNCII-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CCK(885)
Application
Cholecystokinin (CCK) Fragment 26-33 Amide, Non-sulfated has been used in the specificity testing against gastrin and pepsinogen I proteins.
Biochem/physiol Actions
Biologically inactive form of CCK-8; CCKB/gastrin receptor agonist that has no activity at the CCKA receptor.
Cholecystokinin (CCK) is a 115 amino acid preprohormone and a neurotransmitter. It exists in many isoforms. The octapeptide of CCK (CCK-8S) is the most abundant form. CCK is mapped to human chromosome 3p22.1. CCK interacts with receptors of the gastrointestinal tract and nervous system. Polymorphisms in the CCK is implicated in hallucinations in patients with Parkinson′s disease. CCK plays a key role in the activation of the calcineurin-regulated nuclear factor of activated T-cells (NFATs).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
C2581C2175T6515
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P06307
UniProt accession no.
P06307
UniProt accession no.
P06307, P30551, P30553
UniProt accession no.
P06307, P30553
Gene Information
human ... CCK(885)
Gene Information
human ... CCK(885)
Gene Information
human ... CCK(885)
rat ... Cckar(24889), Cckbr(25706)
Gene Information
human ... CCK(885)
rat ... Cckbr(25706)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Advances in molecular genetics of panic disorder.
Maron E, et al.
Molecular Psychiatry, 15(7), 681-681 (2010)
Atrophic gastritis serum levels of amidated gastrin-17 and pepsinogen I in atrophic gastritis: an observational case-control study.
Sipponen P, et al.
Scandinavian Journal of Gastroenterology, 37(7), 785-791 (2002)
Neuropeptide regulation of fear and anxiety: Implications of cholecystokinin, endogenous opioids, and neuropeptide γ.
Bowers ME, et al.
Physiology & Behavior, 107(5), 699-710 (2012)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
C2901-1MG04061833484838