Přeskočit na
C2175
(Tyr[SO3H]27)Cholecystokinin fragment 26-33 Amide
≥97% (HPLC), powder
Synonyma:
CCK-8, Cholecystokinin octapeptide, Pancreozymin C-terminal octapeptide, Sincalide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
250 μg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 790,00 Kč
0.5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 100,00 Kč
8 585,00 Kč
1 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
14 000,00 Kč
5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
59 500,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C49H62N10O16S3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
1143.27
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
246-639-0
Beilstein/REAXYS Number:
5231801
MDL number:
5 790,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(OS(O)(=O)=O)cc1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)NC(CCSC)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(N)=O
InChI
1S/C49H62N10O16S3/c1-76-18-16-34(55-47(69)37(58-44(66)32(50)23-41(61)62)21-28-12-14-30(15-13-28)75-78(72,73)74)45(67)53-26-40(60)54-38(22-29-25-52-33-11-7-6-10-31(29)33)48(70)56-35(17-19-77-2)46(68)59-39(24-42(63)64)49(71)57-36(43(51)65)20-27-8-4-3-5-9-27/h3-15,25,32,34-39,52H,16-24,26,50H2,1-2H3,(H2,51,65)(H,53,67)(H,54,60)(H,55,69)(H,56,70)(H,57,71)(H,58,66)(H,59,68)(H,61,62)(H,63,64)(H,72,73,74)/t32-,34-,35?,36-,37-,38-,39-/m0/s1
InChI key
IZTQOLKUZKXIRV-IVVJSLGPSA-N
Gene Information
human ... CCK(885)
rat ... Cckar(24889), Cckbr(25706)
General description
(Tyr[SO3H]27)Cholecystokinin fragment 26-33 amide is a sulfated cholecystokinin(CCK) octapeptide[1] derived from the proCCK.[2] It is present in plasma and endocrine cells.[2]
Application
(Tyr[SO3H]27)Cholecystokinin fragment 26-33 amide has been used to test its effects:
  • to study its effects on β5i/LMP7 immunoproteasome subunit in pancreatitis[3]
  • on gastric emptying,food intake and c-Fos immunoreactivity in small litter (SL) and normal litter (NL) rats[1]
  • on the intestine and gallbladder motility in fish Ballan Wrasse[4]
Biochem/physiol Actions
(Tyr[SO3H]27)Cholecystokinin fragment 26-33 amide activates the cholecystokinin type B receptor and may mediate the blockage of opioid analgesia.[5] It elicits anti-inflammatory effects. It mediates the inhibition on cytokine release, lymphocytes, and macrophages.[2]
Neurotransmitter; predominant form of CCK in CNS and gastrointestinal tract; may play a role in satiety.
Other Notes
C-Terminal octapeptide of cholecystokinin
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
T6515C2901C2581
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
UniProt accession no.
P06307, P30553, P30551
UniProt accession no.
P06307, P30553
UniProt accession no.
P06307
UniProt accession no.
P06307
Gene Information
human ... CCK(885)
rat ... Cckar(24889), Cckbr(25706)
Gene Information
human ... CCK(885)
rat ... Cckbr(25706)
Gene Information
human ... CCK(885)
Gene Information
human ... CCK(885)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Preparation and optimization of a gelatin-based biomimetic three-layered vascular scaffold.
Qingxi Hu et al.
Journal of biomaterials applications, 34(3), 431-441 (2019-05-28)
Chunyong Han et al.
Aging, 11(14), 4858-4875 (2019-07-17)
Long non-coding RNAs (lncRNAs) regulate cancer development and progression. Here, we investigated the role of the lncRNA CCAT1 in triple-negative breast cancer (TNBC). CCAT1 expression was higher in TNBC cells than normal breast epithelial cells. Additionally, CCAT1 expression was higher
Yan Huang et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 103, 109748-109748 (2019-07-28)
It is well known that the differentiation of stem cells is affected by the cell culture medium, the scaffold surface and electrochemical signals. However, stimulation of patterned biomaterials seeded with stem cell cultures has not been explored. Herein the effect
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
C2175-.5MG04061832676302
C2175-1MG04061833475270
C2175-5MG04061832676326
C2175-250UG04061832676319