Přeskočit na
C2526
L-Cystine dihydrochloride
≥98% (TLC), suitable for cell culture
Synonyma:
Cystine dihydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 060,00 Kč
4 545,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
37 900,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H12N2O4S2 · 2HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
313.22
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
250-391-9
MDL number:
4 545,00 Kč
Ceníková cena6 060,00 KčUložit 25 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
L-Cystine dihydrochloride, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
mp
≥211.36 °C
SMILES string
Cl.Cl.N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2.2ClH/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12;;/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12);2*1H/t3-,4-;;/m0../s1
InChI key
HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Cystine is a natural proteinogenic amino acid sulfide dimer of L-cysteine. L-cystine is used as a cell culture supplement. L-cystine is also used to characterize and identify specific amino acid transport systems in cells such as system system Xc(─) .
Disclaimer
hygroscopic; handle in <30% humidity
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
C6727C7477C6852
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% dry basis
assay
≥98.0%
assay
98.5-101.0% dry basis
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
≥211.36 °C
mp
≥211.36 °C
mp
174.1-174.7 °C
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Cystine dihydrochloride
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Importance and uses of cysteine in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
C2526-100G04061833484166
C2526-1KG04061833484173