Přeskočit na
C7477
L-Cysteine hydrochloride
≥98.0%, suitable for cell culture, BioReagent, non-animal source
Synonyma:
(2R)-2-Amino-3-sulfanylpropanoic acid hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 260,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 000,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
32 700,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HSCH2CH(NH2)COOH · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
157.62
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-157-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3560277
3 260,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
L-Cysteine hydrochloride, anhydrous, from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0%
biological source
non-animal source
Quality Segment
grade
anhydrous
product line
BioReagent
assay
≥98.0%
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white to off-white
mp
174.1-174.7 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH/c4-2(1-7)3(5)6;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H/t2-;/m0./s1
InChI key
IFQSXNOEEPCSLW-DKWTVANSSA-N
Application
Non-animal source L-cysteine is used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
Biochem/physiol Actions
NMDA glutamatergic receptor agonist that is also an agonist at AMPA glutamatergic receptors at high concentrations.
NMDA glutamatergic receptor agonist; AMPA glutamatergic receptor agonist at high concentrations.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
C6727C6852A7793
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
-
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
assay
≥98.0%
assay
≥98.0% dry basis
assay
98.5-101.0% dry basis
assay
≥98%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
product line
BioReagent
mp
174.1-174.7 °C
mp
≥211.36 °C
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Cysteine hydrochloride
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Importance and uses of cysteine in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
C7477-1KG04061826718209
C7477-25G04061833512395
C7477-100G04061833512388
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is there a way to enhance the stability of product C7477?
    1 answer
    1. This product is considered very stable. Keep C7477 away from moisture, air, and light.