Přeskočit na
C1992
ColorBurst Electrophoresis Marker
mol wt 8,000-220,000 Da
Synonyma:
protein markers, protein molecular weight markers, protein standards
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 vial
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 850,00 Kč
5 x 1 vial
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
26 700,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41105337
NACRES:
NA.25
MDL number:
Form:
solution
Storage temp.:
−20°C
6 850,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solution
Quality Level
mol wt
8,000-220,000 Da
pH
8
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Brilliantly colored, exceptionally well-resolved, convenient, and stable, ColorBurst protein molecular weight markers perform impressively in a variety of gel compositions and concentrations. ColorBurst Markers are composed of 8 polypeptides which have been chemically reduced and conjugated to brilliantly colored dyes. Conveniently, ColorBurst Markers require no resuspension, reduction, or heating prior to use.
Colorburst can be used to estimate sample molecular weights, to monitor the progress of an electrophoretic run, or to confirm that an electroblot is complete.
Preparation Note
Each vial of ColorBurst contains 500 μL of solution, enough for at least 50 mini gel applications.
Other Notes
Solution contains myosin-violet, BSA-red, GDH-blue, ADH-red, Carbonic Anhydrase-orange, Trypsin Inhibitor-blue, Lysozyme-red, Aprotinin-blue, 200 mM Tris, SDS and, formamide. Each lot provides the apparent molecular weights determined by comparison to an unconjugated standard.
Legal Information
ColorBurst is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
C6210S8445M3913
Supelco
Supelco
M3913
SigmaMarker
Quality Level
200
Quality Level
100, 200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
liquid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
8,000-220,000 Da
mol wt
-
mol wt
6,500-200,000 Da
mol wt
6,500-66,000 Da
pH
8
pH
-
pH
-
pH
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Blood
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75-12-7
CAS No.
75-12-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Understand the importance of using high-quality water in protein electrophoresis and Western blotting to improve assay sensitivity and accuracy.
Související obsah
Yi-Shu Huang et al.
International journal of molecular sciences, 22(4) (2021-03-07)
Epidermal growth factor receptor (EGFR) specific therapeutics is of great importance in cancer treatment. Fcy-hEGF fusion protein, composed of yeast cytosine deaminase (Fcy) and human EGF (hEGF), is capable of binding to EGFR and enzymatically convert 5-fluorocytosine (5-FC) to 1000-fold
Meilyn Rodriguez-Hernandez et al.
Protein and peptide letters, 27(2), 145-157 (2019-10-18)
Glycogen storage disease type III (GSDIII, Cori/Forbes disease) is a metabolic disorder due to the deficiency of the Glycogen Debranching Enzyme (GDE), a large monomeric protein (about 176 kDa) with two distinct enzymatic activities: 4-α-glucantransferase and amylo-α-1,6-glucosidase. Several mutations along
Nidhi Nath et al.
International immunopharmacology, 88, 106925-106925 (2020-09-02)
Expression and single nucleotide polymorphisms (SNPs) of TLR4/9 and CYP1A1 genes are vital for cervical squamous cell carcinoma (CSCC) but considerably vary in different populations. A total of 255-subjects from Jharkhand (130-cases, 125-controls) were utilized to obtain the expression/SNP status
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
C1992-5X1VL04061833474921
C1992-1VL04061838254887