Merck
C6210
Color Marker Ultra-low Range (M.W. 1,060-26,600)
Synonyma:
protein markers, protein molecular weight markers, protein standards
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105337
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
usage
sufficient for 20 applications (on 10 cm × 10 cm mini gels)
storage temp.
−20°C
Application
Color Marker Ultra-low Range (M.W. 1,060-26,600) is for use in Tris-Tricine SDS-PAGE.
This sigma marker has been used in sodium dodecyl sulfate–polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE).
Packaging
Each vial of Color Marker Ultra-low Range (M.W. 1,060-26,600) contains 200 μl of a solution of six dye-conjugated polypeptides in 10 mM Tris-HCl, pH 7.0, 0.5% SDS, 2 mM EDTA, 4 M urea, 33% glycerol and 0.01% sodium azide.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)