Přeskočit na
C7017
Choline chloride
≥99%
Synonyma:
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 060,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 120,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 900,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
35 000,00 Kč
26 250,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3N(Cl)CH2CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
139.62
UNSPSC Code:
50501514
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-655-4
Beilstein/REAXYS Number:
3563126
MDL number:
1 060,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
color
white
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
lipid type
phospholipids
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
General description
Choline acetyltransferase substrate
Choline is a constituent of sphingomyelin and lecithin. It is a precursor of acetylcholine. Choline plays a vital role in methyl group metabolism, carcinogenesis and lipid transport. Choline deficiency is associated with fatty liver. It maintains cell structural integrity and cell signalling. Choline is implicated in the synthesis of phospholipids. It acts as a potent biomarker for ischemic heart disease.
Application
Choline chloride has been used:
  • in choline release assay
  • as an endogenous agonist of sigma-1 receptors (Sig-1Rs)
  • as a standard to analyse interrelationships between methionine and choline metabolism
Biochem/physiol Actions
Choline is an essential nutrient, commonly grouped with the B complex vitamins, that plays key roles in many biological processes.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
C18792697826978
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
assay
≥99%
assay
≥98%
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
color
white
color
colorless to white
color
colorless to white
color
colorless to white
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Choline chloride
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?