Přeskočit na
B8271
Bromoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥95%, powder
Synonyma:
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-bromoacetate, N-Hydroxysuccinimide bromoacetate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 280,00 Kč
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 270,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
24 800,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H6BrNO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
236.02
NACRES:
NC.07
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
4 280,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
solubility
acetone: 25 mg/mL, DMF: soluble
functional group
NHS ester
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1OC(CBr)=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H6BrNO4/c7-3-6(11)12-8-4(9)1-2-5(8)10/h1-3H2
InChI key
NKUZQMZWTZAPSN-UHFFFAOYSA-N
Application
A heterobifunctional cross-linking reagent which allows bromoacetylation of primary amine groups followed by coupling to sulfhydryl-containing compounds. Typically, initial reaction couples via ester to primary amine by amide bond formation in the pH range 6.5-8.5. The second reaction results in thioether bonding in pH range 7.0-8.0.
Disclaimer
The bromoacetyl group is light sensitive.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
13397317020124230
assay
≥95%
assay
98%
assay
≥97.0% (GC)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
solubility
acetone: 25 mg/mL, DMF: soluble
solubility
water: insoluble
solubility
water: insoluble
solubility
-
form
powder
form
liquid
form
-
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
N Kolodny et al.
Analytical biochemistry, 187(1), 136-140 (1990-05-15)
A method described here for conjugating synthetic peptides to carrier proteins provides a convenient method for determining peptide-to-carrier protein ratios. N-Bromoacetyl-containing peptides are reacted in situ with carrier proteins in which the disulfide bonds were reduced with tri-n-butylphosphine. At pH
M S Bernatowicz et al.
Analytical biochemistry, 155(1), 95-102 (1986-05-15)
Synthetic peptides derived from human fibrin were unidirectionally conjugated to three carrier proteins (bovine serum albumin, bovine alpha-lactalbumin, and keyhole limpet hemocyanin) by a method that employs N-succinimidyl bromoacetate. This heterobifunctional crosslinking reagent was prepared with a 79% yield in
John S Mort et al.
Methods in molecular medicine, 100, 237-250 (2004-07-29)
The use of synthetic peptides to generate rabbit polyclonal anticatabolic neoepitope antibodies that can be used to study the presence of defined proteolytic cleavage sites in aggrecan is described. Principles of peptide design and methods for preparation and characterization of
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
B8271-250MG04061833442647
B8271-100MG04061833287361
B8271-1G04061833442630