Přeskočit na
133973
Ethyl bromoacetate
reagent grade, 98%
Synonyma:
Bromoacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-bromoacetate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
732,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 470,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 940,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
BrCH2COOC2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
167.00
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-290-9
Beilstein/REAXYS Number:
506456
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
732,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor pressure
2.6 mmHg ( 25 °C)
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
solubility
water: insoluble
density
1.506 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
SMILES string
CCOC(=O)CBr
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
InChI key
PQJJJMRNHATNKG-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethyl bromoacetate is commonly used in organic synthesis as an alkylating agent and acylation reagent. Ethyl bromoacetate on derivatisation reaction with p-t-butyl calix[4]arene yields 1,3-diester substituted calix[4]arene. It also undergoes Suzuki type cross-coupling reactions with arylboronic acids cocatalyzed by copper(I) oxide.
Application
Ethyl bromoacetate was used to prepare reversibly photoresponsive coumarin-stabilized polymeric nanoparticles in an aqueous medium, which act as a detectable drug carrier.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
17020157910281492
description
reagent grade, 98%
description
purum, ≥97.0% (GC)
description
97%
description
technical grade, 90%
assay
98%
assay
≥97.0% (GC)
assay
97%
assay
90%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
water: insoluble
solubility
water: insoluble
solubility
-
solubility
diethyl ether: miscible, alcohol: miscible, water: insoluble
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
density
1.506 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.506 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.616 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
refractive index
n20/D 1.451
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
refractive index
n20/D 1.52 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl bromoacetate
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
116.6 °F - closed cup
flash_point_c
47 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
105-36-2
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?