Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 2 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 940,00 Kč | |
| 5 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 950,00 Kč | |
| 10 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 630,00 Kč | |
| 25 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 12 300,00 Kč |
O této položce
1 940,00 Kč
biological source
Streptomyces sp.
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
251-253
solubility
ethanol, DMSO: soluble (Stable in aqueous solutions at 2-8 °C.)
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@H]1NC(=O)[C@@H](NC(=O)c2ccc(C)c3OC4=C(C)C(=O)C(N)=C(C(=O)N[C@H]5[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]6CCCN6C(=O)[C@H](NC5=O)C(C)C)C4=Nc23)[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]7CCCN7C1=O
InChI
1S/C62H86N12O16/c1-27(2)42-59(84)73-23-17-19-36(73)57(82)69(13)25-38(75)71(15)48(29(5)6)61(86)88-33(11)44(55(80)65-42)67-53(78)35-22-21-31(9)51-46(35)64-47-40(41(63)50(77)32(10)52(47)90-51)54(79)68-45-34(12)89-62(87)49(30(7)8)72(16)39(76)26-70(14)58(83)37-20-18-24-74(37)60(85)43(28(3)4)66-56(45)81/h21-22,27-30,33-34,36-37,42-45,48-49H,17-20,23-26,63H2,1-16H3,(H,65,80)(H,66,81)(H,67,78)(H,68,79)/t33-,34-,36+,37+,42-,43-,44+,45+,48+,49+/m1/s1
InChI key
RJURFGZVJUQBHK-IIXSONLDSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| mode of action DNA synthesis | interferes | mode of action DNA synthesis | interferes | mode of action DNA synthesis | interferes | mode of action - |
| antibiotic activity spectrum neoplastics | antibiotic activity spectrum neoplastics | antibiotic activity spectrum neoplastics | antibiotic activity spectrum - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| assay ≥95% | assay ≥95% (HPLC) | assay ~98% (HPLC) | assay - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Actinomycin D
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Protokoly
Protokol testu MTT pro měření životaschopnosti, proliferace a cytotoxicity buněk. Pokyny pro přípravu činidla MTT a příklady použití.
Provádějte kolorimetrické testy pro neradioaktivní kvantifikaci buněčné proliferace, životaschopnosti a cytotoxicity pro adherentní nebo suspenzní buňky kultivované v 96jamkových mikrodestičkách.
Protokol testu WST-1 pro měření životaschopnosti buněk a cytotoxicity s pokyny pro přípravu, aplikacemi, nejčastějšími dotazy a řešením problémů.
Sortimentní položky
Antibiotická křivka zabíjení je experiment s odezvou na dávku, při kterém jsou savčí buňky vystaveny rostoucímu množství vybraného antibiotika.
Související obsah
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| A9415-10MG | 04061833402481 |
| A9415-25MG | 04061833282373 |
| A9415-2MG | 04061833402498 |
| A9415-5MG | 04061833402504 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
What is the working concentration for Actinomycin D (Product No. A9415)?
1 answer-
For cell culture applications, actinomycin D is used as a selection agent and is used in banding techniques to differentiate between different regions of chromosomes. Suggested working concentrations is 1 μg/mL.
Helpful?
-
-
How do you recommend dissolving Product No. A9415 (Actinomycin D)?
1 answer-
Stock solutions of this product may be prepared at 10 mg/mL in either ethanol (EtOH) or dimethyl sulfoxide (DMSO).
Helpful?
-
-
How long are stock solutions of Actinomycin D (Product No. A9415) stable?
1 answer-
Stock solutions of this product in DMSO or ethanol should be stored in foil-wrapped vials at -20 °C. In DMSO, solution can be stored for up to 1 month at -20 °C. Do not store in glass vials.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.