Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
2 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 900,00 Kč |
5 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 7 950,00 Kč |
10 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 15 300,00 Kč |
25 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 28 700,00 Kč |
100 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 69 400,00 Kč |
O této položce
3 900,00 Kč
biological source
Streptomyces sp.
Quality Segment
assay
~98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D alpha: 28/D (Rotation: -315 degrees (c=0.25% in methanol))
color
red to orange red, powder
mp
251-253
solubility
DMSO: 1 mg/mL, ethanol: soluble
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@H]1NC(=O)[C@@H](NC(=O)c2ccc(C)c3OC4=C(C)C(=O)C(N)=C(C(=O)N[C@H]5[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]6CCCN6C(=O)[C@H](NC5=O)C(C)C)C4=Nc23)[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]7CCCN7C1=O
InChI
1S/C62H86N12O16/c1-27(2)42-59(84)73-23-17-19-36(73)57(82)69(13)25-38(75)71(15)48(29(5)6)61(86)88-33(11)44(55(80)65-42)67-53(78)35-22-21-31(9)51-46(35)64-47-40(41(63)50(77)32(10)52(47)90-51)54(79)68-45-34(12)89-62(87)49(30(7)8)72(16)39(76)26-70(14)58(83)37-20-18-24-74(37)60(85)43(28(3)4)66-56(45)81/h21-22,27-30,33-34,36-37,42-45,48-49H,17-20,23-26,63H2,1-16H3,(H,65,80)(H,66,81)(H,67,78)(H,68,79)/t33-,34-,36+,37+,42-,43-,44+,45+,48+,49+/m1/s1
InChI key
RJURFGZVJUQBHK-IIXSONLDSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| mode of action DNA synthesis | interferes | mode of action DNA synthesis | interferes | mode of action DNA synthesis | interferes | mode of action DNA synthesis | interferes |
| antibiotic activity spectrum neoplastics | antibiotic activity spectrum neoplastics | antibiotic activity spectrum neoplastics | antibiotic activity spectrum neoplastics |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form powder | form liquid, ready-to-use solution | form powder | form powder |
| assay ~98% (HPLC) | assay - | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% |
| biological source Streptomyces sp. | biological source Streptomyces sp. | biological source Streptomyces sp. | biological source Streptomyces sp. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Actinomycin D
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?