Přeskočit na
A2504
6-Aminocaproic acid
≥99% (titration), powder
Synonyma:
ε-Aminocaproic acid, 6-Aminohexanoic acid, EACA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 590,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 190,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 940,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
16 900,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
65 200,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
H2N(CH2)5CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
131.17
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-469-3
Beilstein/REAXYS Number:
906872
MDL number:
Assay:
≥99% (titration)
Form:
powder
1 590,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Level
assay
≥99% (titration)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white
mp
207-209 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
InChI key
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PLAT(5327), PLG(5340)
rat ... Ppm1a(24666)
Application
EACA is directly soluble in water at 25 mg/ml. As an inhibitor of plasmin it is has been utilized in the clotting buffer for fibrinogen assays. This buffer is 10 mM potassium and sodium phosphate, pH 6.4, with 0.20 g CaCl2, 5 g 6-Aminohexanoic acid, 1 g sodium azide, and 9 g NaCl in 1 liter. The buffer is stable indefinitely at room temperature.
Biochem/physiol Actions
EACA is reported to inhibit chymotrypsin, Factor VIIa, lysine carbo­xy­peptidase, plasmin, and plasminogen activator.
Lysine analog. Promotes rapid dissociation of plasmin, thereby inhibiting the activation of plasminogen and subsequent fibrinolysis.
Lysine analog. Promotes rapid dissociation of plasmin, thereby inhibiting the activation of plasminogen and subsequent fibrinolysis. Reported to inhibit plasminogen binding to activated platelets. An early report indicated that it inhibits the activation of the first component of the complement system. Binds and inactivates Carboxypeptidase B.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A78241021000A0420000
Aminocaproic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1021000
Aminocaproic acid
Aminocaproic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A0420000
Aminocaproic acid
assay
≥99% (titration)
assay
≥99%
assay
-
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
fine crystals, powder
form
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
mp
207-209 °C (dec.) (lit.)
mp
207-209 °C (dec.) (lit.)
mp
207-209 °C (dec.) (lit.)
mp
207-209 °C (dec.) (lit.)
Gene Information
human ... PLAT(5327), PLG(5340)
rat ... Ppm1a(24666)
Gene Information
human ... PLAT(5327), PLG(5340)
rat ... Ppm1a(24666)
Gene Information
human ... PLAT(5327), PLG(5340)
Gene Information
human ... PLAT(5327), PLG(5340)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Aminocaproic acid
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
404.6 - 408.2 °F
flash_point_c
207 - 209 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Analytický enzym chymotrypsin: Chymotrypsin je produkován v acinárních buňkách slinivky břišní jako neaktivní prekurzor, chymotrypsinogen.
Související obsah
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.
Product Information Sheet
Zobrazit všechen související obsah
Kazuki Yamamoto et al.
Lab on a chip, 21(10), 1897-1907 (2021-05-20)
Engineered three-dimensional models of neuromuscular tissues are promising for use in mimicking their disorder states in vitro. Although several models have been developed, it is still challenging to mimic the physically separated structures of motor neurons (MNs) and skeletal muscle
E M Van Hoeyveld et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 76(4), 543-550 (1985-10-01)
The effect of epsilon-aminocaproic acid (EACA) on the degradation of an aqueous Lolium perenne extract was studied by intracutaneous tests and by RAST inhibition. Extracts for skin testing stored at 4 degrees C for 12 months and at 37 degrees
Moamen Bydoun et al.
Molecular oncology, 12(11), 1895-1916 (2018-07-17)
Pancreatic cancer is arguably the deadliest cancer type. The efficacy of current therapies is often hindered by the inability to predict patient outcome. As such, the development of tools for early detection and risk prediction is key for improving outcome
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
A2504-500G04061833350355
A2504-25G04061833350348
A2504-100G04061833350331
A2504-5KG04061832938813
A2504-1KG04061826740866