Merck
A7824
6-Aminocaproic acid
synthetic (organic), ≥99%, antifibrinolytic agent, powder
Synonyma:
ε-Aminocaproic acid, 6-Aminohexanoic acid, EACA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
H2N(CH2)5CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
131.17
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
200-469-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
906872
Assay:
≥99%
Form:
powder
Grade:
biotech. grade
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
6-Aminocaproic acid, BioUltra, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
grade
biotech. grade
product line
BioUltra
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
mp
207-209 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.001%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.02%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
room temp
SMILES string
NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
InChI key
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PLAT(5327), PLG(5340)
rat ... Ppm1a(24666)
Biochem/physiol Actions
Lysine analog. Promotes rapid dissociation of plasmin, thereby inhibiting the activation of plasminogen and subsequent fibrinolysis.
Lysine analog. Promotes rapid dissociation of plasmin, thereby inhibiting the activation of plasminogen and subsequent fibrinolysis. Reported to inhibit plasminogen binding to activated platelets. An early report indicated that it inhibits the activation of the first component of the complement system. Binds and inactivates Carboxypeptidase B.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Aminocaproic acid
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
404.6 - 408.2 °F
flash_point_c
207 - 209 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)