Přeskočit na
A0262
Lithium potassium acetyl phosphate
≥85% (elemental analysis), powder
Synonyma:
Acetyl phosphate lithium potassium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
500 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 990,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 270,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
18 400,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3COOP(O)(OK)(OLi)
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
184.06
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
304-378-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5689718
4 990,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Lithium potassium acetyl phosphate, high-energy phosphate donor
Quality Segment
assay
≥85% (elemental analysis)
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[K+].CC(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C2H5O5P.K.Li/c1-2(3)7-8(4,5)6;;/h1H3,(H2,4,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChI key
RLQMPLKXFIXRCV-UHFFFAOYSA-L
Application
Lithium potassium acetyl phosphate:
  • has been used as a substrate for CpxR (transcription factor) in x-ray crystallography to soak CpxR receiver domain (CpxRRD) crystals to obtain the phosphorylated form[1]
  • may be used as a phosphate (P) donor in a study to screen a wide range of natural and synthetic organic phosphate donors with several enzymes on various hydroxyl?compounds for the improved enzymatic synthesis of phosphate monoesters[2]
  • has been used to set up premixA for in vitro translation reaction[3]
Biochem/physiol Actions
Lithium potassium acetyl phosphate is commonly used as the source for acetyl phosphate. So acetyl phosphate can be used as a suitable alternative to replace inorganic oligophosphates in phosphatase-catalyzed transphosphorylation to reduce inorganic monophosphate by-product formation.[2]
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
P82810140960353
assay
≥85% (elemental analysis)
assay
≥98.0%
assay
≥97.0% (NT)
assay
≥99.0% (T)
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 200 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium potassium acetyl phosphate
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
A0262-5G04061833327241
A0262-500MG04061833327234
A0262-1G04061826687642