Přeskočit na
94964
BLUeye Prestained Protein Ladder
room temperature stable molecular weight markers
Synonyma:
protein markers, protein molecular weight markers, protein standards
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
500 μL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 110,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
23201100
6 110,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
liquid
storage temp.
−20°C
General description
The ready-to-use BLUeye prestained protein ladder has 12 sharp bands at 11, 17, 20, 25, 35,48, 63, 75, 100, 135, 180, and 245 kDa, which has more bands than commonly used markers. The BLUeye prestained protein ladder is provided in a gel loading buffer. A green and a red reference band, respectively, enable easier identification. The BLUeye prestained protein ladder was produced by GeneDirex, Taiwan.
Application
BLUeye Prestained Protein Ladder has been used for used protein detection by Western blotting.[1][2][2]
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
C1992MPSTD4SDS7B2
form
liquid
form
solution
form
liquid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200, 400
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. Bonjour, Quel volume doit on déposer sur gel 4-20% tris Glycine svp Merci
    1 answer
    1. Upon verification, the volumes are recommended as follows: 5 μl per well for mini-gels, 2.5 μl per well for blots, 10 μl per well for large gels, 5 μl per well for blots.