Přeskočit na
912
Fast Red Violet LB Base Solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
10 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 460,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
6 460,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solution
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
15 mg/mL
pH
<1.0
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(Cl)cc1N
InChI
1S/C14H13ClN2O/c1-9-7-13(11(15)8-12(9)16)17-14(18)10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,16H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
OIDXADKOPPNJOB-UHFFFAOYSA-N
Application
Used as a kit component in Procedure 91 for the demonstration of specific esterase activity in peripheral blood smears or paraffin sections.
Other Notes
Fast Red violet LB base, 15 mg/mL in 0.4 mol/L hydrochloric acid with stabilizer
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
9178623872
concentration
15 mg/mL
concentration
15 mg/mL
concentration
5 mg/mL
concentration
7.0 mg/mL
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Doaa Ibrahim et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 9(6) (2019-06-20)
This study compares between different selenium forms (sodium selenite; SeS, selenomethionine; Met-Se or nano-Se) and levels on growth performance, Se retention, antioxidative potential of fresh and frozen meat, and genes related to oxidative stress in Ross broilers. Birds (n =
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
SML1086-25MG04061832451466
SML1086-5MG04061832451473
36580-25G-F04061831825886
912-10ML04061838203557
921718-1EA04065266541007
921971-1EA04065266694628
412198-250ML04061837406515
412198-1L04061837406508