Merck
3872
Fast Garnet GBC Base Solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116124
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
7.0 mg/mL
pH
<1.0
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccccc1\N=N\c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H15N3/c1-10-5-3-4-6-14(10)17-16-12-7-8-13(15)11(2)9-12/h3-9H,15H2,1-2H3/b17-16+
InChI key
PFRYFZZSECNQOL-WUKNDPDISA-N
Application
Intended for use in Sigma Procedure 387 for the demonstration of Acid Phosphatase (TRAP).
Other Notes
Fast Garnet GBC base, 7.0 mg/mL, in 0.4 mol/L hydrochloric acid with stabilizer
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
97-56-3
CAS No.
97-56-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)