Přeskočit na
79710
O-Phospho-DL-serine
≥98.0% (NT), suitable for cell culture
Synonyma:
DL-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid 3-phosphate, DL-SOP, DL-Serine monophosphoric acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 590,00 Kč
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 010,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H8NO6P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
185.07
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
241-834-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1726828
2 590,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
O-Phospho-DL-serine, ≥98.0% (NT)
Quality Level
assay
≥98.0% (NT)
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.5% free serine (TLC), ≤1% water
color
white to faint beige
SMILES string
NC(COP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H8NO6P/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
InChI key
BZQFBWGGLXLEPQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
O-Phospho-DL-serine (pSer) is used in the study of non-enzymatic aminophospholipid glycation.
O-Phosphoserine is used in alternative pathways for biosynthesis of cysteine and of selenocysteine (Sec) by tRNA-dependent conversion of O-phosphoserine (Sep) by O-phosphoseryl-tRNA:selenocysteinyl-tRNA synthase (SepSecS).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
S43118495993851
L-Serine from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Sigma-Aldrich
S4311
L-Serine
L-Serine BioUltra, ≥99.5% (NT)
Sigma-Aldrich
84959
L-Serine
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
assay
≥98.0% (NT)
assay
98.5-101.0%
assay
≥99.5% (NT)
assay
≥96.0% (NT)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to faint beige
color
white
color
white
color
white to faint brown
impurities
≤0.5% free serine (TLC), ≤1% water
impurities
endotoxin, tested
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.3% foreign amino acids
impurities
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Yuhei Araiso et al.
Nucleic acids research, 36(4), 1187-1199 (2007-12-26)
The micronutrient selenium is present in proteins as selenocysteine (Sec). In eukaryotes and archaea, Sec is formed in a tRNA-dependent conversion of O-phosphoserine (Sep) by O-phosphoseryl-tRNA:selenocysteinyl-tRNA synthase (SepSecS). Here, we present the crystal structure of Methanococcus maripaludis SepSecS complexed with
Zejuan Sheng et al.
Science translational medicine, 4(164), 164ra161-164ra161 (2012-12-18)
Mutations in the leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) gene are the most common cause of familial Parkinson's disease (PD). Although biochemical studies have shown that certain PD mutations confer elevated kinase activity in vitro on LRRK2, there are no methods
Seong-Jun Kim et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(17), 6413-6418 (2014-04-16)
Mitochondrial dynamics is crucial for the regulation of cell homeostasis. Our recent findings suggest that hepatitis C virus (HCV) promotes Parkin-mediated elimination of damaged mitochondria (mitophagy). Here we show that HCV perturbs mitochondrial dynamics by promoting mitochondrial fission followed by
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
79710-10G04061832420769
79710-50G04061832420776