Přeskočit na
S4311
L-Serine
98.5-101.0%, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, USP testing specifications
Synonyma:
L Serine, (S)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 470,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 260,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
32 500,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HOCH2CH(NH2)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
105.09
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-274-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721404
2 470,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
L-Serine, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
biological source
non-animal source
Quality Segment
agency
USP/NF, meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
assay
98.5-101.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white
mp
222 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Application
L-Serine has been used as a supplement in a medium to culture Chinese hamster ovary TF 70R cell line and in mouse embryonic fibroblast (MEF)-media.
Biochem/physiol Actions
Precursor of glycine by serine hydroxymethyltransferase.
L-Serine is a non-essential amino acid that acts as a precursor for nucleotide synthesis. It has roles in the development and function of the central nervous system.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR1103161250654763
L-Serine from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Sigma-Aldrich
S4311
L-Serine
L-Serine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1103
L-Serine
L-Serine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1612506
L-Serine
L-Serine certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
54763
L-Serine
form
powder
form
-
form
-
form
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
assay
98.5-101.0%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
300
color
white
color
-
color
-
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Serine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?