Přeskočit na
63590
May-Grünwald solution
Synonyma:
Eosin – methylene blue solution, Eosin methylene blue according to May-Grünwald
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 190,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 500,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 020,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
1 190,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
technique(s)
microbe id | staining: suitable
Quality Level
impurities
methanol
density
0.80 g/mL at 20 °C
suitability
Chlamydia spp., Histoplasma spp., Plasmodium spp., Trichomonas spp., bacteria, protozoa, spirochetes
SMILES string
[K+].COC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C21H10Br4O5.K/c1-29-21(28)9-5-3-2-4-8(9)14-10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)30-20-11(14)7-13(23)18(27)16(20)25;/h2-7,26H,1H3;/q;+1/p-1
InChI key
NXBZXYJXNIFCRJ-UHFFFAOYSA-M
Application
May-Grünwald solution (Eosin – methylene blue solution) is used with Giemsa stain for histological staining of blood cells.
Other Notes
Stain for the panoptic staining according to Pappenheim
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
489007751545253
suitability
Chlamydia spp., Plasmodium spp., bacteria, spirochetes, Histoplasma spp., protozoa, Trichomonas spp.
suitability
Chlamydia spp., Histoplasma spp., Plasmodium spp., Trichomonas spp., bacteria, protozoa, spirochetes
suitability
-
suitability
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
density
0.80 g/mL at 20 °C
density
-
density
-
density
0.80 g/mL at 20 °C
impurities
methanol
impurities
-
impurities
-
impurities
methanol
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
V Hofman et al.
Cytopathology : official journal of the British Society for Clinical Cytology, 23(1), 30-38 (2011-01-08)
Recurrence rates after surgery for non-small cell lung cancer (NSCLC) range from 25 to 50% and 5-year survival is only 60-70%. Because no biomarkers are predictive of recurrence or the onset of metastasis, pathological TNM (pTNM) staging is currently the
Farshad Naghshvar et al.
Cell biochemistry and function, 30(7), 569-573 (2012-04-27)
The protective effects of carnosine as a natural dipeptide were investigated in mouse bone marrow cells against genotoxicity induced by cyclophosphamide. Mice were injected with solutions of carnosine at three different doses (10, 50 and 100 mg kg(-1) bw) for
Elsa Beraki et al.
CytoJournal, 9, 8-8 (2012-05-11)
Protocols for immunocytochemical staining (ICC) and in situ hybridization (ISH) of air-dried Diff-Quick or May-Grünwald Giemsa (MGG)-stained smears have been difficult to establish. An increasing need to be able to use prestained slides for ICC and ISH in specific cases
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
900128E-500UG04061838474704
900128E-100UG04061838479457
63590-1L04061832722481
63590-100ML04061838169303
63590-500ML04061832722511
Questions
  1. What protocol can be used with product 63590?
    1 answer
    1. May Grunwald stain is generally used in combination with Giemsa solution, and there are generally no protocols available for using May Grunwald stain as a stand-alone stain product. The staining obtained with May Grunwald or closely related Romanowsky stain is dependent upon pH, and the pH should be kept within an acceptable range for optimal results.