Přeskočit na
48900
Giemsa Stain
Modified Solution
Synonyma:
Azure eosin methylene blue, Giemsa solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 200,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 460,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 300,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
41116121
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
EC Number:
200-659-6
MDL number:
1 200,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Giemsa Stain, Modified Solution, (for the staining (of cellular blood components and blood parasites))
type
(for research use only)
Quality Segment
shelf life
limited shelf life
technique(s)
microbe id | staining: suitable
suitability
Chlamydia spp., Histoplasma spp., Plasmodium spp., Trichomonas spp., bacteria, protozoa, spirochetes
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
InChI key
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Application
Tested for staining blood smears according to G. Clark (ed.), Staining Procedures, 4th edition, Williams & Wilkins, 173 (1981); together with May-Grünwald Solution for pap staining according to Pappenheim.
Biochem/physiol Actions
When blood films are stained using Giemsa Stain, the nucleus and cytoplasm of white blood cells take on characteristic blue or pink coloration. The use of purified eosin and thiazine dyes minimizes lot-to-lot variation.
Physical form
Solution of azure B/azure II-eosin/methylene blue 1:12:2 (w/w/w) in glycerol/methanol 5:24 (v/v); total dye content: 0.6 % (w/w)
Preparation Note
Fix 10 min. in methanol; air-dry; immerse 45 min. in Giemsa Solution; rinse with distilled water; air-dry
Disclaimer
store at 20°C
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
45253GS500GS1L
suitability
Chlamydia spp., Plasmodium spp., bacteria, spirochetes, Trichomonas spp., Histoplasma spp., protozoa
suitability
-
suitability
-
suitability
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
shelf life
limited shelf life
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
type
(for research use only)
type
-
type
-
type
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
500
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Giemsa Stain, Modified Solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
target_organs
Eyes,Central nervous system
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Does this product usefull for detection of Malaria parasites by thick gout technique?
    1 answer
    1. Giemsa solution has been used since the early 1900s for the diagnosis of malaria.
      Below is a link to a paper from Benin that mentions the relationship between malaria and gout. Uric acid appears to be increased in both conditions. Product 48900 was introduced long before the malaria thick gout procedure was introduced. Since malaria is not endemic to North America or most parts of Europe, positive control slides for use in quality control testing are not available. Since product 48900 is not tested with blood infected with malarial parasites, it is not known how well the product would work for routine malaria identification or in the malaria thick gout method. It is the customer's responsibility to determine if solution 48900 is suitable for the malaria thick gout technique.
      https://austinpublishinggroup.com/infectious-diseases/fulltext/ajid-v8-id1057.php
      Helpful?
  2. WITH WHICH BUFFER SHOULD I DILUTE GIEMSA SOLUTION
    1 answer
    1. Giemsa solution protocols recommend diluting with either water or a phosphate buffer. Common phosphate buffers are Weise or Sorensen's phosphate buffer. Depending upon personal preference, the pH used can vary from a low pH of 6.0 to a high of 7.2 In North America it is more common to use a Sorensen's phosphate buffer with a pH ranging from 6.8 to 7.2. A suitable catalog number for a pH 7.2 buffer is P3288. In other parts of the world slightly more acidic phosphate buffers are preferred.
      Helpful?
  3. Hi does any lab use this stain for microscopy ( haematology) ? How is it working for you on fresh peripheral blood films ?
    1 answer
    1. Giemsa solution is commonly used for hematology, histology, and parasitology labs. Peripheral blood smears and bone marrow smears are routinely stained in hematology labs. It is always preferred to use fresh peripheral blood smears or bone marrow smears when possible. The colors are more vibrant when the peripheral blood smears are stained fresh.
      Helpful?
  4. Is there a white paper available for buffer selection for Giemsa staining?
    1 answer
    1. Generally, no white papers are available. Giemsa formulations vary in pH, typically ranging between pH 6.4 to 6.9. Quality standards for stained slides differ across institutions and individuals, with varying preferences for pH buffers.