Změnit zobrazení
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 9 280,00 Kč 6 496,00 Kč | |
| 250 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 22 500,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C22H40N2O7S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
476.63
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
9676381
6 496,00 Kč
Ceníková cena9 280,00 KčUložit 30 %Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
≥90.0% (TLC)
mp
128-134 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CN(CC(O)=O)[C@@H](CCCCNC(=O)CCCCCCCCCCCS)C(O)=O
InChI
1S/C22H40N2O7S/c25-19(13-8-6-4-2-1-3-5-7-11-15-32)23-14-10-9-12-18(22(30)31)24(16-20(26)27)17-21(28)29/h18,32H,1-17H2,(H,23,25)(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31)/t18-/m0/s1
InChI key
DFNBCRSGLOPDAH-SFHVURJKSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90.0% (TLC) | assay - | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mp 128-134 °C | mp 185-192 °C | mp 250 °C (dec.) (lit.) | mp 256-258 °C (dec.) (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 15381-25G | 04061838741134 |
| 8530390025 | 04027269097370 |
| 8530390100 | 04027269097387 |
| 38152-250MG | 04061833248379 |
| 38152-50MG | 04061833379530 |
![N-[Nα,Nα-Bis(carboxymethyl)-L-lysine]-12-mercaptododecanamide ≥90.0% (TLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/421/384/d2cb2cfc-59fa-44f9-832b-65e9af62ebaf/640/d2cb2cfc-59fa-44f9-832b-65e9af62ebaf.png)