Merck
A2010
Nα-Acetyl-L-lysine
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Synonyma:
N2-acetyl-L-lysine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
H2N(CH2)4CH(NHCOCH3)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
188.22
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
EC Number:
217-747-5
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Nα-Acetyl-L-lysine,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
colorless to white
mp
256-258 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O3/c1-6(11)10-7(8(12)13)4-2-3-5-9/h7H,2-5,9H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)/t7-/m0/s1
InChI key
VEYYWZRYIYDQJM-ZETCQYMHSA-N
Application
Nα-Acetyl-L-lysine has been used as a substrate for lysyl oxidase for synthesis of authentic α-aminoadipic semialdehyde (AAS)-p-aminobenzoic acid (ABA). It may be used in the synthesis of amino acid adducts of 4,4′-Methylenediphenyl diisocyanate (MDI).
Biochem/physiol Actions
Nα-Acetyl-L-lysine is a biologically available N-terminal capped form of the proteinogenic α amino acid L-lysine. Nα-Acetyl-L-lysine is a substrate used to study and characterize lysyl oxidase(s).
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)