Přeskočit na
11189
L-Aspartic acid
≥99.5% (T), BioUltra
Synonyma:
(S)-(+)-Aminosuccinic acid, (S)-Aminobutanedioic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 110,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 020,00 Kč
6 015,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 900,00 Kč
8 925,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HO2CCH2CH(NH2)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
133.10
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-291-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1723530
2 110,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
L-Aspartic acid, BioUltra, ≥99.5% (T)
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (T)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +24.7±1°, c = 5% in 5 M HCl
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.3% foreign amino acids
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
loss
≤0.1% loss on drying, 110 °C
color
white
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤150 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤200 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in 1 M HCl
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.20, λ: 280 nm Amax: 0.10
SMILES string
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
rat ... Grin2a(24409)
General description
Aspartic acid (Asp) is a non-essential amino acid.[1] It makes up to 5% of the amino acids in a protein. The GAC and GAU codons encode Asp. This is a chiral molecule and occurs in two enantiomers namely L-Asp and D-Asp.
Application
L-Aspartic acid has been used:
  • as a metabolite to study the enzyme–metabolite interactions in the central metabolism of Escherichia coli by nuclear magnetic resonance (NMR)[2]
  • in transmission electron microscopy[3]
  • as a component of complete media for culturing Yeast strain[1]
Biochem/physiol Actions
Principal neurotransmitter for fast synaptic excitation.
L-Aspartic acid is associated with protein biosynthesis (proteinogenic) and neurotransmission
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A7219A8949A5474
L-Aspartic acid
SAFC
A5474
L-Aspartic acid
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
assay
≥99.5% (T)
assay
98.5-101.0%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98.5%
product line
BioUltra
product line
-
product line
BioXtra
product line
-
optical activity
[α]20/D +24.7±1°, c = 5% in 5 M HCl
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
color
white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Aspartic acid
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
11189-100G04061838699251
11189-500G04061838699268
11189-1KG04061826714348