Přeskočit na
A8949
L-Aspartic acid
≥99% (HPLC), BioXtra
Synonyma:
(S)-(+)-Aminosuccinic acid, (S)-Aminobutanedioic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
872,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 270,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 500,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HO2CCH2CH(NH2)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
133.10
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-291-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1723530
872,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
L-Aspartic acid, BioXtra, ≥99% (HPLC)
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
color
white to off-white
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 0.5 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
rat ... Grin2a(24409)
Application
  • Metabolomics Analysis Identifies Differential Metabolites as Biomarkers for Acute Myocardial Infarction.: Research identifies key metabolites, including L-Aspartic acid, involved in the metabolic pathways affected during acute myocardial infarction. This study enhances the understanding of biochemical changes during heart attacks, potentially leading to better diagnostic markers (Zhou et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
L-Aspartic acid is a natural proteinogenic amino acid that may be used in the formulation of cell culture media and in protein and polypeptide synthesis systems and procedures. L-Aspartic acid, an NMDA receptor agonist and non-specific glutamate receptor agonist, is used to differentiate and study the mechanisms of NMDA receptors.
Principal neurotransmitter for fast synaptic excitation.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A9256A7219PHR1104
form
powder
form
powder, crystals or chunks
form
powder
form
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
98.5-101.0%
assay
-
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
-
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Aspartic acid
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)