Přeskočit na
09878
Ammonium molybdate tetrahydrate
BioUltra, ≥99.0% (T)
Synonyma:
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate, Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 450,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 020,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 800,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(NH4)6Mo7O24 · 4H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
1235.86
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.26
EC Number:
234-320-9
MDL number:
Assay:
≥99.0% (T)
Grade:
reagent grade
Solubility:
H2O: 0.05 M at 20 °C, clear, colorless
1 450,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
reagent grade
Quality Level
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (T)
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: molybdenum
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
4.0-5.5 (25 °C, 0.05 M in H2O)
solubility
H2O: 0.05 M at 20 °C, clear, colorless
density
2.498 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg, phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 360 nm in H2O at 0.05 M
SMILES string
N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/7Mo.6H3N.10H2O.18O/h;;;;;;;6*1H3;10*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;3*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
InChI key
FIXLYHHVMHXSCP-UHFFFAOYSA-H
Application
  • In situ preparation of molybdenum-dioxide-incorporated carbonized silk fiber and its application in supercapacitors.: This study discusses the in situ preparation of molybdenum dioxide incorporated into carbonized silk fiber, demonstrating its potential applications in supercapacitors due to enhanced electrical properties and stability (Ji et al., 2022).
  • Constructing the Mo(2)C@MoO(x) Heterostructure for Improved SERS Application.: This paper presents the construction of a Mo(2)C@MoO(x) heterostructure, significantly improving surface-enhanced Raman scattering (SERS) applications due to its superior structural properties (Lai et al., 2022).
Other Notes
For the determination of phosphorus
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
M0878M08781.01180
solubility
H2O: 0.05 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
400 g/L
assay
≥99.0% (T)
assay
81.0-83.0% MoO3 basis
assay
81.0-83.0% MoO3 basis
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
-
pH
4.0-5.5 (25 °C, 0.05 M in H2O)
pH
-
pH
-
pH
5.3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
impurities
insoluble matter, passes filter test
impurities
-
impurities
-
impurities
-
solubility
H2O: 0.05 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
400 g/L
assay
≥99.0% (T)
assay
81.0-83.0% MoO3 basis
assay
81.0-83.0% MoO3 basis
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
-
pH
4.0-5.5 (25 °C, 0.05 M in H2O)
pH
-
pH
-
pH
5.3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
impurities
insoluble matter, passes filter test
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium molybdate tetrahydrate
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
E. Seaman
Methods in Enzymology, 12b, 218-218 (1968)
Xiao Zhang et al.
Science advances, 6(40) (2020-10-02)
The direct growth of single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) with narrow chiral distribution remains elusive despite substantial benefits in properties and applications. Nanoparticle catalysts are vital for SWCNT and more generally nanomaterial synthesis, but understanding their effect is limited. Solid catalysts
Kyung Ho Park et al.
Journal of hazardous materials, 138(2), 311-316 (2006-07-25)
The petroleum refining industry makes extensive use of hydroprocessing catalysts. These catalysts contain environmentally critical and economically valuable metals such as Mo, V, Ni and Co. In the present study, a simple hydrometallurgical processing of spent hydrodesulphurization (HDS) catalyst for
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
09878-500G04061838658098
09878-100G04061838658074
09878-25G04061838658081
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?