Merck
M0878
Ammonium molybdate tetrahydrate
81.0-83.0% MoO3 basis
Synonyma:
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate, Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(NH4)6Mo7O24 · 4H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
1235.86
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
234-320-9
MDL number:
Assay:
81.0-83.0% MoO3 basis
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
81.0-83.0% MoO3 basis
form
powder
density
2.498 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/7Mo.6H3N.10H2O.18O/h;;;;;;;6*1H3;10*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;3*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
InChI key
FIXLYHHVMHXSCP-UHFFFAOYSA-H
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium molybdate tetrahydrate
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)