Přeskočit na
01480
Acetylthiocholine iodide
≥99.0% (AT)
Synonyma:
(2-Mercaptoethyl)trimethylammonium iodide acetate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 360,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 410,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
14 200,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3COSCH2CH2N(CH3)3I
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
289.18
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
217-474-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3916578
1 360,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
ign. residue
≤0.05%
mp
205-210 °C
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I-].CC(=O)SCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NOS.HI/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
NTBLZMAMTZXLBP-UHFFFAOYSA-M
General description
Acetylcholinesterase substrate and nicotinic acetylcholine receptor agonist.
Application
Substrate for the colorimetric determination of acetylcholinesterase activity.
Acetylthiocholine iodide has been used as a substrate to determine anticholinesterase activity.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
P28808.04771A5751
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥98%
assay
-
assay
≥98% (TLC)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 100 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
ign. residue
≤0.05%
ign. residue
-
ign. residue
-
ign. residue
-
mp
205-210 °C
mp
200-202 °C (lit.)
mp
14-27 °C
mp
205-210 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetylthiocholine iodide
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
I21904-5ML04061833848333
01480-5G04061838609403
01480-1G04061838609380
01480-25G04061838609397