Merck
A5751
Acetylthiocholine iodide
≥98% (TLC), powder or crystals
Synonyma:
(2-Mercaptoethyl)trimethylammonium iodide acetate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3COSCH2CH2N(CH3)3I
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
289.18
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-474-1
Beilstein/REAXYS Number:
3916578
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder or crystals
color
white
mp
205-210 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I-].CC(=O)SCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NOS.HI/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
NTBLZMAMTZXLBP-UHFFFAOYSA-M
General description
Acetylcholinesterase substrate and nicotinic acetylcholine receptor agonist.
Application
Substrate for the colorimetric determination of acetylcholinesterase activity.
Acetylthiocholine iodide has been used as a substrate in the preparation of acetylcholine esterase (AChE) assay working solution for AChE activity assay. It has also been used as a component in phosphate buffer (PB) for cholinesterase assay.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetylthiocholine iodide
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)